주요 문서
719110
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
동의어(들):
Plexcore® OC organic conductive ink
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
양식
liquid
농도
2.1%
저항도
10-300 Ω-cm
pH
3.4
점도
8.3 cP(25 °C)
density
0.940 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
경고
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
물리적 특성
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
법적 정보
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
80.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)