주요 문서
718920
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-cyano-4-pyridinylboronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
2-Chloro-3-cyano-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14BClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
90-97 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
InChI key
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)