주요 문서
718602
Sigma-Aldrich
[(E)-4-(2-Cyano-2-ethoxycarbonylvinyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
(E)-Ethyl 2-cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]acrylate, 2-Cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22BNO4
Molecular Weight:
327.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
104-108 °C
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
InChI key
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)