주요 문서
718181
Sigma-Aldrich
N-4-Methanesulfonamidephenylboronic acid
≥95%
동의어(들):
4-(Dihydroxyboryl)-N-(methylsulfonyl)phenylamine, 4-(Methanesulfonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulfonylaminophenylboronic acid, [4-[(Methanesulfonyl)amino]phenyl]boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩168,389
₩168,389
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩168,389
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10BNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
215.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩168,389
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
solid
SMILES string
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChI key
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Potent and selective inhibitors of IKK-β
  • Inhibitors for treatment of osteoporosis
  • Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)