주요 문서
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
97%
동의어(들):
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩133,270
₩133,270
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩133,270
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18FNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
247.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩133,270
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.448
density
1.153 g/mL at 25 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)