주요 문서
716782
Sigma-Aldrich
N-((Diisopropylamino)methylene)-N-diisopropylaminium tetrafluoroborate
97%
동의어(들):
N,N,N′,N′-Tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, Bis-(Diisopropylamino)methylium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H29BF4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
300.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
280-284 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)N(\C=[N+](\C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H29N2.BF4/c1-10(2)14(11(3)4)9-15(12(5)6)13(7)8;2-1(3,4)5/h9-13H,1-8H3;/q+1;-1
InChI key
PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for cross-coupling reactions
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bhartesh Dhudshia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 6(6), 668-670 (2006-02-01)
Acyclic diaminocarbenes are found to be useful ligands for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Heck cross-coupling reactions of aryl/alkenyl bromides and chlorides.