주요 문서
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩70,340
₩70,340
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩70,340
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3F4N
CAS Number:
Molecular Weight:
165.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩70,340
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥94%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.400
density
1.355 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
23.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)