주요 문서
661139
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩109,011
₩109,011
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩109,011
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrF3N
CAS Number:
Molecular Weight:
225.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩109,011
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.478
bp
84-85 °C/14 mmHg
density
1.827 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Regioselective deprotonation at C-3 with LDA followed by trapping with carbon dioxide provides the correspondin nicotinic acid.[1]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F
Flash Point (°C)
73 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 1619-1619 (2004)