주요 문서
715786
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionaldehyde
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.539
density
1.145 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1cccc(CCC=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5-7H,2,4H2
InChI key
GAMNINPBAOTMLA-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)