주요 문서
715018
Sigma-Aldrich
Vinylidenecyclohexane
technical grade, 90%
동의어(들):
Cyclohexylideneethylene, Ethenylidenecyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12
CAS Number:
Molecular Weight:
108.18
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.489
density
0.806 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
InChI key
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
73.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
23.3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)