주요 문서
714283
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
동의어(들):
L-Azidoalanine cyclohexylammonium salt, N3-Ala-OH CHA salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5N3O2 · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (CE)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D +12.0±1.0°, c = 1 in methanol
구성
carbon, 49.9-51.0%
nitrogen, 25.6-26.7%
반응 적합성
reaction type: click chemistry
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C3H5N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(7)8)5-6-4/h6H,1-5,7H2;2H,1H3,(H,7,8)/t;2-/m.0/s1
InChI key
CGKQKHCXMKZFEF-WNQIDUERSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)