주요 문서
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-4-(methylthio)butanoic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
동의어(들):
(S)-2-Azido-4-(methylmercapto)butyric acid cyclohexylammonium salt, L-Azidomethionin cyclohexylammonium salt, N3-Met-OH CHA salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N3O2S · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
274.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (CE)
양식
fibers
광학 활성
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
구성
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
반응 적합성
reaction type: click chemistry
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChI key
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)