주요 문서
713015
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13F6N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
270.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.5% (HPLC)
98%
양식
solid
불순물
≤2.0% water
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)