주요 문서
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-furoic acid
≥97.0%
동의어(들):
(R)-Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩952,679
₩952,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩952,679
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
1281202
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩952,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥95.0%
작용기
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI key
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)