주요 문서
527890
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Tetrahydro-2-furoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩115,609
25 G
₩508,211
₩115,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩115,609
25 G
₩508,211
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩115,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −3° in methanol
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
244-251 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m0/s1
InChI key
UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Emily M Christensen et al.
The Journal of biological chemistry, 295(52), 18316-18327 (2020-10-29)
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (PYCR1) catalyzes the biosynthetic half-reaction of the proline cycle by reducing Δ1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) to proline through the oxidation of NAD(P)H. Many cancers alter their proline metabolism by up-regulating the proline cycle and proline biosynthesis, and knockdowns of