주요 문서
706930
Sigma-Aldrich
S-(11-Bromoundecyl) thioacetate
동의어(들):
Thioacetic acid S-(11-bromoundecyl) ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩164,126
₩164,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩164,126
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H25BrOS
CAS Number:
Molecular Weight:
309.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩164,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
0.500 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
InChI key
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oriol Penon et al.
Journal of colloid and interface science, 496, 100-110 (2017-02-20)
Photodynamic therapy (PDT) is a treatment of cancer by which tumour cells are destroyed using reactive oxygen species produced by photosensitizers following activation with visible or near infrared light. Successful PDT depends on the solubility and the targeting ability of
프로토콜
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.