주요 문서
709816
Sigma-Aldrich
Phenethylboronic acid MIDA ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16BNO4
Molecular Weight:
261.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
181-185 °C
작용기
phenyl
SMILES string
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
InChI key
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)