주요 문서
709573
Sigma-Aldrich
Desmethylraclopride
Desmethylraclopride
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
98% (CP)
동의어(들):
Desmethylraclopride, 3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide, O-Desmethylraclopride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩475,528
25 MG
₩2,135,256
₩475,528
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩475,528
25 MG
₩2,135,256
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18Cl2N2O3
Molecular Weight:
333.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩475,528
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
추가 정보 요청
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
PET imaging: suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
InChI key
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만