주요 문서
708690
Sigma-Aldrich
RuCl[(S,S)-FsDPEN](p-cymene)
90%
동의어(들):
[N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethy]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H28ClF5N2O2RuS
CAS Number:
Molecular Weight:
712.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
양식
powder
광학 활성
[α]25/D +48°, c = 0.1 in chloroform
mp
238-244 °C
작용기
amine
fluoro
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1.N[C@H]([C@@H](N([Ru]Cl)S(=O)(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H14F5N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c21-13-14(22)16(24)20(17(25)15(13)23)30(28,29)27-19(12-9-5-2-6-10-12)18(26)11-7-3-1-4-8-11;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h1-10,18-19H,26H2;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t18-,19-;;;/m0.../s1
InChI key
UWFMZLATRGEOIW-NWMPYMMKSA-M
법적 정보
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago