주요 문서
708283
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2,3-thiophenedicarboxaldehyde
97%
동의어(들):
5-Fluoro-thiophene-2,3-dicarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩402,854
₩402,854
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩402,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3FO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩402,854
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
crystals (fibrous)
mp
41-44 °C
SMILES string
Fc1cc(C=O)c(C=O)s1
InChI
1S/C6H3FO2S/c7-6-1-4(2-8)5(3-9)10-6/h1-3H
InChI key
UHZWVDHHMHBMDX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)