주요 문서
708267
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetraoctyl-indeno[1,2-b]fluorene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H76Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
860.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
powder
mp
84-88 °C
SMILES string
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3cc4c(cc13)-c5ccc(Br)cc5C4(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C52H76Br2/c1-5-9-13-17-21-25-33-51(34-26-22-18-14-10-6-2)47-37-41(53)29-31-43(47)45-40-50-46(39-49(45)51)44-32-30-42(54)38-48(44)52(50,35-27-23-19-15-11-7-3)36-28-24-20-16-12-8-4/h29-32,37-40H,5-28,33-36H2,1-4H3
InChI key
HDXRVXNYEDMCJJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)