주요 문서
708224
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
142.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
48-53 °C
작용기
chloro
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)