주요 문서
708143
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
250.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
37-42 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)ncc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChI key
WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)