주요 문서
710393
Sigma-Aldrich
1,1′-Dibromoferrocene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩160,878
₩160,878
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩160,878
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Br2Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
343.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩160,878
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: iron
reagent type: catalyst
mp
52-55 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Fe].Br[C]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Br.Fe/c2*6-5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
InChI key
PPENAEPVSCFVJG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zhiqiang Tan et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-28)
Conjugated microporous polymers (CMPs) have conjugated skeleton and permanent porosity, and exhibit huge potential in developing novel functional materials for resolving the challenging energy and environment issues. Metal-containing CMPs often exhibited unique properties. In the present manuscript, ferrocene-based conjugated microporous