주요 문서
708097
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
>300 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)