문서
707716
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
1-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C513CH10D3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
119.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
98% (CP)
형태
liquid
bp
76-78 °C/11 mmHg
density
1.033 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChI key
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C