주요 문서
674761
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
97%
동의어(들):
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩147,987
₩147,987
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩147,987
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩147,987
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI key
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
223.0 °F
Flash Point (°C)
106.1 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)