주요 문서
70750
Sigma-Aldrich
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Wacker Chemie AG, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
Silane CMM1, (Chloromethyl)dichloromethylsilane, (Chloromethyl)methyldichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ClCH2)Si(CH3)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.51
Beilstein:
969205
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor density
>1 (vs air)
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
InChI key
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
prices for bulk quantities on request
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eugen Weisheim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12436-12448 (2015-07-28)
Directed tridentate Lewis acids based on the 1,3,5-trisilacyclohexane skeleton with three ethynyl groups [CH2Si(Me)(C2H)]3 were synthesised and functionalised by hydroboration with HB(C6F5)2, yielding the ethenylborane {CH2Si(Me)[C2H2B(C6F5)2]}3, and by metalation with gallium and indium organyls affording {CH2Si(Me)[C2M(R)2]}3 (M = Ga, In