주요 문서
707090
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
3,4-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2Br2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
269.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
107-111 °C
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
InChI key
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)