문서
706817
Sigma-Aldrich
3-Amino-2,5-dichloropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
124-129 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)cnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
InChI key
OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves