주요 문서
679070
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩89,828
₩89,828
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩89,828
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3Cl2N3
CAS Number:
Molecular Weight:
163.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩89,828
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
258-267 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(7)9-4(6)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1