주요 문서
706701
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-bromopyridine
97%
동의어(들):
1-(2-Bromo-3-pyridinyl)ethanone, 3-(2-Bromopyridyl) methyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
200.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.572
density
1.552 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChI key
VYJZSPNXTDPUJW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)