주요 문서
706442
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanoltrimethylsilyl ether solution
0.05 M in toluene
동의어(들):
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, 0.05M solution in toluene, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, 0.05M solution in toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H27NOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
325.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
양식
liquid
농도
0.05 M in toluene
refractive index
n20/D 1.498
density
0.860 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChI key
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)