주요 문서
706310
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrFO
CAS Number:
Molecular Weight:
203.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
55-59 °C
작용기
aldehyde
bromo
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI key
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)