주요 문서
470414
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
동의어(들):
(2-Methoxyphenyl)magnesium bromide, (o-Anisyl)bromomagnesium, (o-Methoxyphenyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-methoxyphenyl)magnesium, Bromo(o-methoxyphenyl)magnesium, o-Anisylmagnesium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩168,490
₩168,490
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩168,490
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
211.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩168,490
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
density
1.011 g/mL at 25 °C
SMILES string
COc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BJJFGIPCBFILPB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. How do I know the package material of 470414-100ML and 470414-1L? An ampoule, a sealed bottle, or a general pack (a bottle with a cap)?
    1 답변
    1. The 100 mL size is packaged in a 100 mL amber glass bottle. The 1 L size is packaged in a 1 L amber glass bottle. Both sizes have a Sure/Seal™ cap. To learn more about the Sure/Seal packaging system, see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal