주요 문서
706213
Sigma-Aldrich
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩366,212
1 G
₩753,232
₩366,212
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩366,212
1 G
₩753,232
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26BN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
307.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩366,212
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
mp
89-94 °C
작용기
ether
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(CCN3CCOCC3)c2
InChI
1S/C15H26BN3O3/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)13-11-17-19(12-13)6-5-18-7-9-20-10-8-18/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChI key
FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)