주요 문서
705918
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
705918 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
45-50 °C
작용기
chloro
nitro
SMILES string
Cc1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)6(7)8-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
LUAJUWOJEFFNFE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)