주요 문서
705896
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BrN2S
CAS Number:
Molecular Weight:
205.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
63-68 °C
SMILES string
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)