주요 문서
705810
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
3,6-Dichlorosalicylic acid-(ring-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩1,940,071
10 MG
₩3,612,690
₩1,940,071
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩1,940,071
10 MG
₩3,612,690
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6CH4Cl2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩1,940,071
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)