주요 문서
705632
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩433,811
5 MG
₩2,394,385
₩433,811
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩433,811
5 MG
₩2,394,385
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C3H815N3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
203.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩433,811
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom %
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[15N]1[13C](=O)[15N](C)[13C]2=[13C](NC(=O)[15NH]2)[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)/i3+1,4+1,5+1,7+1,9+1,10+1,11+1
InChI key
OTSBKHHWSQYEHK-JCRQFRHWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)