주요 문서
705527
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
200-204 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
Cn1cc(C(O)=O)c(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13)
InChI key
FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)