주요 문서
705462
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩42,123
₩42,123
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩42,123
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
236.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩42,123
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
mp
56-60 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI key
SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)