주요 문서
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
동의어(들):
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.505
density
1.020 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI key
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.0 °F
Flash Point (°C)
62.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)