주요 문서
703818
Sigma-Aldrich
Methyl 6-quinoxalinecarboxylate
97%
동의어(들):
6-Quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, Methyl quinoxaline-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
97-101 °C
SMILES string
COC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-11-8/h2-6H,1H3
InChI key
VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)