주요 문서
703028
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane bis(tetrafluoroborate)
97%
동의어(들):
dcpp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H50P2 · 2HBF4
CAS Number:
Molecular Weight:
612.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
178-183 °C
작용기
phosphine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2.2BF4/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)5/h24-27H,1-23H2;;/q;2*-1/p+2
InChI key
XJZAIJGNZUQTAM-UHFFFAOYSA-P
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)