주요 문서
702927
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenemethanol, [4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩70,949
5 G
₩259,333
₩70,949
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩70,949
5 G
₩259,333
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
234.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩70,949
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
74-80 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8,15H,9H2,1-4H3
InChI key
GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Wen-Jun Wan et al.
International journal of pharmaceutics, 566, 731-744 (2019-06-19)
Tumor cells avoid immunosurveillance during the tumorigenesis, metastasis and recurrence periods thanks to the overexpressed immunosuppressive molecules on their surface. For instance, the programmed cell death 1 ligand (PD-L1) binds with the T-cells' programmed cell death receptor 1 (PD-1) impairing