주요 문서
702811
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
동의어(들):
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In2O3
Molecular Weight:
277.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
표면 저항도
60-100 Ω/sq
길이 × 너비 × 두께
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
SMILES string
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI key
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)