주요 문서
700177
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
동의어(들):
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 PKG
₩573,577
₩573,577
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 PKG
₩573,577
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In2O3
Molecular Weight:
277.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩573,577
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
solid
표면 저항도
≤10 Ω/sq
길이 × 너비 × 두께
150 × 150 × 0.2 mm
SMILES string
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI key
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In2O3/Au/Ag coated PET film
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.