주요 문서
702765
Sigma-Aldrich
Sodium tert-pentoxide solution
1.4 M in THF
동의어(들):
tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩123,729
500 ML
₩586,670
₩123,729
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩123,729
500 ML
₩586,670
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NaO
CAS Number:
Molecular Weight:
110.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩123,729
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
농도
1.4 M in THF
refractive index
n20/D 1.415
density
0.904 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Brandon K Tate et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(28), 10160-10169 (2015-06-11)
Alkoxide-bridged disilver cations react with dihydrogen to form hydride-bridged cations, releasing free alcohol. Hydrogenolysis of neutral silver fluorides affords hydride-bridged disilver cations as their bifluoride salts. These reactions proceed most efficiently when the supporting ligands are expanded N-heterocyclic carbenes (NHCs)