Key Documents
700967
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
180-186 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)cc2cn[nH]c12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-7(9)3-6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)